Learn More
DWK Life Sciences 8 x 40 mm-Autosamplerfläschchen
Chromatographie-Fläschchen für die problemlose Anwendung in den meisten Autosamplern
Marke: DWK Life Sciences W225244
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.26800kg
Beschreibung
- Durchmesser: 8mm
- Höhe: 40mm
- Stopfen: Stecker
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Für einen problemlosen Betrieb in den meisten Autosamplern | |
Stecker | |
100/Packung |
8 mm | |
1,0 mL | |
1,57 in. | |
40 mm | |
8 mm |