Learn More
DWK Life Sciences 8 x 40 mm-Autosamplerfläschchen
Chromatographie-Fläschchen für die problemlose Anwendung in den meisten Autosamplern
152.00 € - 365.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 1.57 Zoll |
Verschlusstyp | Stecker |
Höhe (metrisch) | 40 mm |
Verschlussgröße | 8 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Material | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Material | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12664793
|
DWK Life Sciences
225242 |
1000/Packung | Polypropylen | 0,7 mL | Naturfarben |
365.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10773447
|
DWK Life Sciences
W225243 |
500er-Karton | Borosilikatglas | 1 ml | Durchsichtig |
152.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12434981
|
DWK Life Sciences
W225244 |
100/Packung | Borosilikatglas | 1,0 mL | Durchsichtig |
208.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Durchmesser: 8 mm
- Höhe: 40 mm
- Stopfen: Stecker
Spezifikation
8 mm | |
Stecker | |
8 mm |
1.57 Zoll | |
40 mm |