Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Einteilig
Die Abreißverschlüsse lassen sich vollständig entfernen und ermöglichen ein Ausgießen des Inhalts aus der Flasche. Wheaton™ Abreißverschlüsse aus Aluminium mit Mittelscheibe sind in vielen verschiedenen Größen und Farben lieferbar.
115.00 € - 160.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10194172
|
DWK Life Sciences
224183-01 |
Runde Mitte herausreißbar | Naturfarben | 1000/Karton |
115.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10022372
|
DWK Life Sciences
224182-01 |
Runde Mitte herausreißbar | Naturfarben | 1000/Karton |
116.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10331772
|
DWK Life Sciences
224187-01 |
Runde Mitte herausreißbar | Naturfarben | 1000/Karton |
160.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11788779
|
DWK Life Sciences
224182-07 |
Runde Mitte herausreißbar | Grün | 1000/Karton |
151.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10532444
|
DWK Life Sciences
224183-07 |
Runde Mitte herausreißbar | Grün | 1000/Karton |
134.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Gute Barriereeigenschaften
- Farbauswahl umfasst naturfarben, rot, blau, grün
- Chemische Beständigkeit gegen unter anderem Alkohol und Aceton
Spezifikation
Aluminium | |
1000/Karton |