Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit konischer PE-Dichtungseinlage
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
Marke: DWK Life Sciences W216852
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.99160kg
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Spezifikation
Phenolharz | |
75 mm | |
Schraubverschluss | |
28 bis 400 mm | |
500 ml | |
Bernsteinfarbig | |
Kalknatronglas |
168 mm | |
6,6 in. | |
Polyethylen | |
500 ml (16 oz.) | |
16 oz. | |
2.95 Zoll | |
Schwarz |