Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen mit Verschlusskappen mit konischer PE-Dichtungseinlage
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
30.74 € - 64.10 €
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
---|---|
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Kalknatronglas |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Durchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Durchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13277449
|
DWK Life Sciences
W216848 |
1 Oz., 30 ml | 1.22 Zoll | 3,1 in. (50,04 cm) |
64.10 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11551115
|
DWK Life Sciences
W216849 |
2 oz., 60 ml | 1,53 in. | 3,7 in. |
37.10 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12339769
|
DWK Life Sciences
W216850 |
4 oz., 125 ml | 1,88 in. | 4,4 in. |
48.85 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12349769
|
DWK Life Sciences
W216851 |
8 oz., 250 ml | 2,36 in. | 5,43 in. |
39.25 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12359769
|
DWK Life Sciences
W216852 |
500 ml (16 oz.) | 2.95 Zoll | 6,6 in. |
37.45 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12369769
|
DWK Life Sciences
W216853 |
32 oz., 1000 ml | 3,7 in. | 8,18 in. |
42.80 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10189732
|
DWK Life Sciences
W216852 |
500 ml (16 oz.) | 2.95 Zoll | 6,6 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Spezifikation
Polyethylen | |
Schraubverschluss | |
Kalknatronglas |
Phenolharz | |
Bernsteinfarbig | |
Schwarz |