Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston-Rundflaschen ohne Verschlusskappen
Catalog Number p-2713699
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
30 ml (1 oz.)
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1.22 Zoll
1.53 Zoll
1,88 in.
2,36 in.
2,95 in.
3,7 in.
Höhe (angloamerikanisch):
3,1 in.
3,7 in.
4,4 in.
5,3 in.
6,6 in.
8,1 in.
Braunglasfläschchen zum Schutz lichtempfindlicher Lösungen
  • Kalk-Natron-Glas Typ III
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,1 in.
Höhe (metrisch) 79 mm
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.22 Zoll
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß