Learn More
DWK Life Sciences Braune Weithalsflaschen zur Aufbewahrung ohne Verschlüsse
Catalog Number 12604645
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
30 ml (1 oz.)
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Höhe (metrisch):
65 mm
75 mm
95 mm
119 mm
146 mm
178 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,55 in.
2,95 in.
3,74 in.
4,68 in.
5,74 in.
7 in.
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,55 in.
Höhe (metrisch) 65 mm
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.45 Zoll
Material Kalknatronglas