Learn More
DWK Life Sciences Schwarzer Schraubverschluss aus Phenolharz mit Dichtungseinlage aus Metallfolie
Catalog Number 12493911
Click to view available options
Halsausführung:
28-400
33-400
Mit einem mit Aluminiumfolie beschichteten Zellstoffkarton, der sich für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln eignet
  • Gute Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, Ketonen und Alkoholen
  • Nicht geeignet für Säuren oder Laugen
  • Verschlussgröße: 33 bis 400 mm
  • Phenolisch
  • Autoklavierbar
  • Schwarz
Verschlussauskleidung Metallfolie
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 100 Kartons
Halsausführung 28-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001