Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Caps for 12 x 32 mm Large Opening ABC Vials
Die Verschlüsse für die ABC-Fläschchen verfügen über Wheaton “Super-Septen” mit wenig extrahierbaren Stoffen, die optimal für GC/MS geeignet sind.Die Schraubverschlüsse sind aus natürlichem, schwarzem, rotem, blauem, gelbem oder grünem Polypropylen erhältlich.
Marke:  DWK Life Sciences™ W225332-0201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.92990kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12415041
  • 475.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Septa mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • 100 Stck./Pckg. mit 10 Pckg./Karton
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Nein
100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
Polypropylen
PTFE, Silikon
9 mm