Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verschlusskappen für Flüssigszintillationsfläschchen
Als Ersatzkappen oder für Fläschchen, die ohne Kappen geliefert werden
Marke: DWK Life Sciences 240818
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.53590kg
Beschreibung
- Schraubverschlüsse für WHEATON Flüssigszintillationsfläschchen
- Die Packung mit 1000 Stück stellt eine wirtschaftliche Alternative dar
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Kappengröße: 24-400 | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
Flüssigszintillationsfläschchen |
Polyethylen | |
Harnstoff | |
24-400 |