Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z-Fläschchen aus Klarglas
Wheaton E-Z-Fläschchen verfügen über eine um 40 % größere Halsöffnung als Fläschchen mit Standardöffnung. Die größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Probe und reduziert gleichzeitig die Beschädigung von Autosampler-Nadeln. Die Kapazität der Fläschchen wurde von 1,5 auf 1,8 ml erhöht. E-Z-Fläschchen sind für die Verwendung mit 11 mm-Aluminiumdichtungen ausgelegt.
Marke: DWK Life Sciences 225179-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.90300kg
Beschreibung
- 40 % größere Öffnung
- Aus Borosilikatglas.
- Verwendung mit 11 mm-Dichtungen aus Aluminium
- Einsatz mit eingeschränktem Volumen
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Quarzglas | |
1,25 in. | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
1,8 mL | |
Bördelverschluss | |
1000 Karton |