Learn More
DWK Life Sciences Mikro Probenfläschen 2 ml, VE- 288 Stk Nr. 225081
Marke: DWK Life Sciences 225081
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.27010kg
Spezifikation
Metallfolie | |
12 mm | |
2 mL | |
Schraube | |
Polypropylen | |
38 mm |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | |
Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen | |
0,5 dr. | |
Schraubverschluss | |
ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I |