Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas Uni-Dose-Fläschchen
Hergestellt aus WHEATON 900 Kalknatronglas, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
351.00 € - 427.00 €
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarbig |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Verschlusstyp | Manipulationssicherer Sicherheitsverschluss |
Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11551225
|
DWK Life Sciences
226733 |
8 dr. |
427.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11541225
|
DWK Life Sciences
226732 |
4 dr. |
351.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Öffnungsdurchmesser: 28,5 mm
- Zur Verwendung mit der WHEATON manipulationssicheren Schutzkappe
- Große Beschriftungsfläche zur einfachen Produktidentifizierung
- Hergestellt aus WHEATON 900 Kalknatronglas, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Kalknatronglas | |
Manipulationssicherer Sicherheitsverschluss | |
USP-Typ III |