Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas Uni-Dose-Fläschchen
Hergestellt aus WHEATON 900 Kalknatronglas, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
Marke:  DWK Life Sciences 226733
Weitere Details : Netto-Gewicht : 19.68590kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11551225
  • 427.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Öffnungsdurchmesser: 28,5 mm
  • Zur Verwendung mit der WHEATON manipulationssicheren Schutzkappe
  • Große Beschriftungsfläche zur einfachen Produktidentifizierung
  • Hergestellt aus WHEATON 900 Kalknatronglas, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
Kalknatronglas
8 dr.
58 mm
36 mm
30 ml
Manipulationssicherer Sicherheitsverschluss
USP-Typ III