Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung mit schwarzer Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage
Click to view available options
Fassungsvermögen:
125 ml (4 oz.)
30 ml (1 oz.)
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 ml
Höhe (metrisch):
70 mm
85 mm
104 mm
129 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,7 in.
3,3 in.
4 in.
5 in.
Beschreibung
- Optimal einsetzbar als Probenflaschen
- Geeignet für trockene Pulver, Bodenproben sowie zur Probenlagerung
- Die Konstruktion aus Wheaton 800 Glas erfüllt die Anforderungen gemäß USP Typ III
- Graduierungen in ml und oz.
Mit autoklavierbarem schwarzem Verschluss mit Gummieinlage.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml (1 oz.) |
Verschlussauskleidung | Gummi |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 33 bis 400 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,7 in. |
Höhe (metrisch) | 70 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |