Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung With White PP Cap With Polyvinyl Liner
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 oz, 30 ml
125 ml (4 oz.)
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
250 ml (8 oz.)
4 oz., 125 ml
500 ml (16 oz.)
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 ml
Höhe (metrisch):
70 mm
85 mm
85 mm
104 mm
104 mm
129 mm
129 mm
147 mm
147 mm
Menge:
24
48
96
144
288
432
Beschreibung
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
- Optimal als Probenflaschen geeignet
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
- Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III Normen
- Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz, 30 ml |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 33-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,7 in. |
Höhe (metrisch) | 70 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |