Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung With White PP Cap With PTFE-Faced Foamed PE Liner
130.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
125 ml (4 oz.)
250 ml (8 oz.)
500 ml (16 oz.)
60 ml (2 oz.)
Höhe (metrisch):
85 mm
104 mm
129 mm
147 mm
Höhe (angloamerikanisch):
3,3 in.
4 in.
5 Zoll
5,7 in.
Beschreibung
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
- Optimal als Probenflaschen geeignet
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
- Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III Normen
- Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 60 ml (2 oz.) |
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 38 bis 400 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 42 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,3 in. |
Höhe (metrisch) | 85 mm |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |