Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Catalog Number 12427391
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,01 oz, 30 ml
16,9 oz., 500 ml
2,02 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4,22 oz., 125 ml
4,2 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Autoklavierbar:
Autoklavierbar (Hinweis: Kappe nicht)
Nicht autoklavierbar
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Weiß
Höhe (angloamerikanisch):
1,61 in.
1,81 in.
2,5 in.
2,51 in.
2,67 in.
3,8 in.
3,8 in.
3,81 in.
3,89 in.
Polypropylen-Behälter mit weiter Öffnung
  • Haltbarer Behälter mit guter chemischer Beständigkeit
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen unausgekleidet mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
  • Der Polypropylen-Behälter ist autoklavierbar; der Verschluss ist nicht autoklavierbar
Fassungsvermögen 32 oz., 1000 ml
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 120-400 mm, Stücke
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 116 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,8 in.
Höhe (metrisch) 97 mm
Produkttyp Gefäß
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,56 in.
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Klarheit Naturfarben
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Weite
Form Rund