Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Spray Bottles
Catalog Number p-45671
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
35 mL
60 mL
Wheaton Spray Bottle made of white LDPE
  • Flasche aus weißem LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
  • Enthält Flasche, Zerstäuberspitze, Tauchrohr und Schraubverschluss
  • Schraubverschluss aus Polypropylen
Fassungsvermögen 0,6 oz., 20 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 15-415 mm, Stücke
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (angloamerikanisch) 3,2 in.
Höhe (metrisch) 83 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,78 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,49 in.
Produkttyp Sprühflasche
Kapazität (metrisch) 20 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,6 oz.
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 20 x 38 x 83mm (0,78 x 1,49 x 3,2 in.)
Enthält Flasche, Zerstäuberspitze, Tauchrohr und Schraubverschluss
Material LDPE
Länge (metrisch) 20mm
Breite (metrisch) 38mm