Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen niedriger Dichte (15 mm)
Catalog Number 12416071
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Naturfarben
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Material:
LDPE
Polyethylen
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100 Kartons
100/Karton
Verlängerte 15-mm-Tropfkontrollspitze aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
  • Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
  • Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
  • 1000 pro Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Tropfflasche aus Kunststoff
Produkttyp Tropferspitzen
Farbe Gelb
Material Polyethylen
Anzahl pro Karton 1.000/Karton
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Drop Size 41 μl