Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen niedriger Dichte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Naturfarben
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Material:
LDPE
Polyethylen
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100 Kartons
100/Karton
1000 Kartons
Beschreibung
- Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
- Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
- 1000 pro Packung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflasche aus Kunststoff |
Produkttyp | Tropferspitzen |
Farbe | Blau |
Material | Polyethylen |
Anzahl pro Karton | 1.000/Karton |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Drop Size | 41 μl |