Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lyophilisation Butylstopfen, grau
Marke: DWK Life Sciences W651450
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27220kg
Spezifikation
Grau | |
0.7 cm | |
1.1 cm | |
Butylgummi | |
Klasse A, USP Typ I, ASTM E438 |
Lyophilisierungsstopfen mit 2 Stützen | |
Lyophilisation | |
1,3cm | |
50 Härtegrad |