Learn More
DWK Life Sciences Verschlüsse für Medien-/Laborflaschen
Catalog Number p-42881
Click to view available options
Halsausführung:
33-430
38-430
Material:
Gummi
Polyethylen
Für den Einsatz mit Wheaton Medienflaschen
  • Schwarze Phenolkappen mit Schraubgewinde
  • Aus Polyethylen niedriger Dichte (nicht autoklavierbar), Einlage aus Gummi (Autoklavierbar)
Verschlussauskleidung 14B-Gummi, weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Medienflasche
Farbe Schwarz
Material Gummi
Anzahl pro Karton 200 Kartons
Halsausführung 33-430
Zertifizierung/Konformität ISO 9001