Learn More
DWK Life Sciences Micro Tissue Grinders with Cap (2 Stück)
Oben offene 13-425-Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit PTFE-beschichteter Einlage aus Silikonkautschuk mindern die Freisetzung von Aerosolen aus Proben. Das Gerät kann autoklaviert oder sterilisiert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Proben zu verhindern.
Marke: DWK Life Sciences 357535
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Pistillstange aus Edelstahl 316 mit Pistillspitze aus PTFE
- Mörser aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Ersetzen Sie die offene Schraubkappe durch eine massive Kappe, um die Probe vorübergehend lagern zu können.
Bestellinformation
Der Abstand zwischen Stößel und Mörser beträgt 0.05 bis 0.15 mm. Die Probe kann im Mörser gelagert werden, indem ein schwarzer Wheaton Phenol-Schraubverschluss mit fester Oberseite und eine PTFE-beschichtete Gummieinlage verwendet wird (Nr. 240408).
Spezifikation
Kappe, Pistill aus PTFE, Kappeneinlage, Mörser aus Borosilikatglas | |
0.5 ml (0.016 oz.) | |
0.016 oz. | |
Ja |
4.52 Zoll | |
0.5 ml | |
115 mm |