Learn More
DWK Life Sciences Mikrogewebeschleifer
Für hochpräzise Arbeiten, bei denen eine feinfühlige Handbedienung erforderlich ist
Marke: DWK Life Sciences 357860
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Used in extremely precise work when delicate hand operation is required
- Aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Potter-Elvehjem Mikrogewebeschleifer
- Das Reservoir mit Ausgusslippe ermöglicht ein einfaches Umfüllen der Mikroprobe
- Das Gerät kann autoklaviert oder sterilisiert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Proben zu verhindern
- Stößelhöhe: 0.1 – 0.15 mm
- Der Abstandshalter aus PTFE richtet den Stößel aus und reduziert die Aerosolbildung des Produktes
- Mit sorgfältig geschliffenem Stößel und Röhrchen aus Glas
- Autoklavierbar
- Wegwerfbar zur Eliminierung von Kreuzkontaminationen und geeignet für radioaktive Proben
- Kleine Mahlfläche ermöglicht hohe Probenrückgewinnung
Spezifikation
Ja | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
88 mm | |
0.75 ml (0.02 oz.) |
0.75 ml | |
Mikro-Gewebemühle für den Einmalgebrauch | |
Verwendung bei hochpräzisen Arbeiten mit delikaten Handgriffen | |
8 mm |