Learn More
DWK Life Sciences Microlink Verschlüsse
Click to view available options
Halsausführung:
33-430
38-430
Farbe:
Schwarz
Weiß
Anzahl pro Karton:
24/Karton
50 Kartons
50/Karton
Beschreibung
Oben offene Verschlusskappen eignen sich optimal für die Aufnahme und Lagerung flüchtiger Lösungsmittel, empfindlicher Verbindungen und ätzender Chemikalien
- Dichtungseinlagen aus Polypropylen, Silikon und PTFE sind mit jeder Kappe ultraschallverschweißt, um die Gefahr einer Toxizität auszuschließen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polypropylen/Silikon |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Farbe | Schwarz |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 50/Karton |
Halsausführung | 33-430 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |