Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polyacetal Clamps
Color-coded clamps hold standard taper joints securely under moderate pressure
Marke: DWK Life Sciences 297746
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47630kg
Beschreibung
- Geformt aus Polyoxymethylen (POM), einem Acetalharz
- Verursacht auf Glas keine Kratzer und hält Temperaturen bis zu 150 °C stand
- Beständig gegen Basen und schwache Säuren
- Nicht beständig gegen Halogengase und konzentrierte Säuren
Spezifikation
Klemme für Standard-Konusverbindung | |
POM Acetal | |
Kuderna-Dänisch (KD)-Verdampfungskonzentrator | |
Gelb |