Learn More
DWK Life Sciences Polyethylen-Schnappdeckel
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
EZ Fläschchen
Probenflasche mit Schnappverschluss
Innendurchmesser (metrisch):
11 mm
22 mm
30 mm
34 mm
45 mm
Anzahl pro Karton:
1000 Kartons
200 Kartons
Beschreibung
Zur Verwendung mit Probenflaschen mit Schnappverschluss.
- Naturfarbenes Polyethylen niedriger Dichte
- Schnappverschluss
- Farbe: Naturfarben
- Ohne Liner
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenflasche mit Schnappverschluss |
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
Material | LDPE |
Anzahl pro Karton | 200 Kartons |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |