Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Lab 45 Graduated Bottles
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Enthält:
Kappe ohne inneren Dichtungsring
Keilförmiger innenliegender Dichtring
PTFE/Silikonauskleidung
Beschreibung
- 45 mm Schraubgewinde
- Polypropylen
- Autoklavierbar
- Ohne Einlage
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lab 45 Flasche mit Graduierung |
Farbe | Blau |
Enthält | Keilförmiger innenliegender Dichtring |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 12/Karton |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |