Learn More
DWK Life Sciences Verschlüsse aus Polypropylen für S/T Flaschen
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Beschreibung
- Ohne Dichtungseinlage
- Oben offene und geschlossene Kappen
- 20-400 Schraubgewinde
- Autoklavierbar
Spezifikation
Verschlusstyp | Oben offene Kappe |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Diagnostikflasche mit Gewindehals |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 300/Karton |
Halsausführung | 20-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |