Learn More
DWK Life Sciences Sicherheitsflasche, 500 ml, Klarglas mit PVC-Beschichtung, Schraubverschlu? VE=12
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem und bernsteinfarbenem Kalknatronglas gemäß USP-Typ III
- Verschlussmaterial ist aus Phenol
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
Verschlussauskleidung | Polyethylen-Konus/LDPE |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 33 bis 400 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 96 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 8,2 in. |
Höhe (metrisch) | 208 mm |
Produkttyp | Flasche mit Sicherheitsbeschichtung |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |