Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Bottles without Closures
Catalog Number p-41547
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml, 32 oz.
250 ml, 8 oz.
500 ml, 16 oz.
Material:
Kalknatronglas
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Plastisol coating for safety
  • Hergestellt aus klarem und bernsteinfarbenem Kalknatronglas gemäß USP-Typ III
  • Die Größen 80 oz. und 4 l verfügen über einen Handgriff.
Fassungsvermögen 250 ml, 8 oz.
Verschlussgröße 24-400 mm, Stücke
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 140 mm
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Beschichtung Plastisol
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 in.
Material Kalknatronglas
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Nein