Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Bottles without Closures
Catalog Number 12412561
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml, 32 oz.
250 ml, 8 oz.
500 ml, 16 oz.
Material:
Kalknatronglas
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Plastisol coating for safety
  • Hergestellt aus klarem und bernsteinfarbenem Kalknatronglas gemäß USP-Typ III
  • Die Größen 80 oz. und 4 l verfügen über einen Handgriff.
Fassungsvermögen 500 ml, 16 oz.
Verschlussgröße 28-400 mm, Stücke
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,7 in.
Höhe (metrisch) 170 mm
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Beschichtung Plastisol
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Material Kalknatronglas
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Nein