Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 125 ml-Abscheidetrichter mit PTFE-Absperrhahn
Hergestellt aus Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 690170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Volumen: 125mL
Spezifikation
Scheidetrichter | |
Borosilikatglas | |
Wird für vielfältige Experimente in der organischen Chemie verwendet, die in Vakuum- und radioaktiven Anwendungen überlegen sind | |
1 Karton |
125 mL | |
USP-Typ I, ASTM E438, Typ I | |
19/22 | |
PTFE |