Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Amber Vials with 11mm Crimp Finish
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage.
Marke:  DWK Life Sciences W225172-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47630kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12404901
  • 51.40 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus zertifiziert brauem Borosilikatglas Typ I
  • Die Fläschchen sind zu 100 pro Regalpackung und zu 10 Packungen pro Karton verpackt
  • Die 40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosampler-Nadel
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
1,25 in.
Bördelverschluss
100/Packung
PTFE/Gummi
12 mm
1,8 mL
Aluminium
32 mm
11 mm