Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Schnappstopfen
Für eine luftdichte Abdeckung
Marke: DWK Life Sciences W224100-181
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.28850kg
Beschreibung
- Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
- Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
- Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
Spezifikation
Grau | |
2 cm | |
Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1.3 cm Innendurchmesser, 2 cm Außendurchmesser | |
Ja |
Schnappstopfen | |
Chlorbutylkautschuk | |
45 Härtegrad |