Learn More
DWK Life Sciences Tenbroeck Gewebeschleifer
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
232.00 € - 428.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Tenbroeck-Gewebeschleifer |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10698643
|
DWK Life Sciences
357428 |
40 ml (1.35 oz.) | 12.5 in. | 5.5 in. | 1.25 Zoll |
428.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10428341
|
DWK Life Sciences
357421 |
1 ml (0.03 oz.) | 5.51 in. | 1.8 in. | 0.43 Zoll |
232.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10688643
|
DWK Life Sciences
357422 |
2 ml (0.06 oz.) | 5.51 in. | 1.9 in. | 0.43 Zoll |
284.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10198611
|
DWK Life Sciences
357424 |
7 ml (0.23 oz.) | 7.4 in. | 3.2 in. | 0.62 Zoll |
306.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10549930
|
DWK Life Sciences
357426 |
15 ml (0.5 oz.) | 9.8 in. | 3.7 in. | 0.86 Zoll |
307.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
- Präzisionsgefertigt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Kann von Hand oder einem Motor mit geringer Drehzahl betrieben werden.
- Der hohle Griff ermöglicht das Einfüllen von Eis, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
- Der Abstand zwischen Pistill und Röhrchen beträgt ca. 0.12 mm.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Tenbroeck-Gewebeschleifer |