Learn More
DWK Life Sciences Trypsinierungskolben
Die stark abgesetzten Seiten erleichtern das Umrühren
Marke: DWK Life Sciences 355442
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13700kg
Beschreibung
Tief geriffelte Seiten verbessern das Schütteln
- Aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Hervorragende Qualität und wenige extrahierbare Stoffe
- Tief reichende Schraubverschlüsse mit Gummieinlage
- Mit oder ohne Graduierung erhältlich
Spezifikation
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | |
Borosilikatglas | |
430 | |
Ja | |
24 mm |
35 ml | |
Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsin-Verdauung von Bindegewebsproteinen | |
Autoklavierbar | |
Schraube |