Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Type I Borosilicate BOD Bottles
Easily contain samples with these BOD bottles, featuring glass pennyhead stoppers
495.00 €
Spezifikation
Barcode | Ja |
---|---|
Volumen (metrisch) | 300 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge |
Beschriftungsfläche | Ja |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Anzahl Sequenzen | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Sequenzen | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12483741
|
DWK Life Sciences
227497-14G |
313 bis 336 | 313 bis 336 |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12403751
|
DWK Life Sciences
227497-15G |
337 bis 360 | 337 bis 360 |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12423751
|
DWK Life Sciences
227497-16G |
361 bis 384 | 361 bis 384 |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12443751
|
DWK Life Sciences
227497-17G |
385 bis 408 | 385 bis 408 |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12463751
|
DWK Life Sciences
227497-18G |
409 bis 432 | 409 bis 432 |
495.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Type I borosilicate glass construction
- Designed to prevent air entrapment
- Height: 165mm (6.5 in.)
- Diameter: 69mm (2.72 in.)
- Capacity: 300mL (10 oz.)
Spezifikation
Ja | |
Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge | |
Borosilikatglas | |
10,14 oz. | |
16,5 cm | |
6,9 cm |
300 mL | |
Ja | |
Pennyhead | |
6,49 in. | |
2,7 in. |