Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, bernsteinfarben
Die konischen Innenböden sind so konzipiert, dass ein optimales Entleeren nach unten sowie eine optimale Aufnahme des Inhalts mit einer Spritze ermöglicht werden.
Marke:  DWK Life Sciences W986339NG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90720kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11798719
  • 257.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab
29-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit 14B Gummieinlage und PTFE-Beschichtung
Beschreibung
Beschreibung
Die braunen Fläschchen sind aus “320”Typ I Glas gefertigt und eignen sich für lichtempfindliche Stoffe
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
Borosilikatglas
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand
Konisch V
20-400
Phenolharz
65 mm
20-400
20 mm
5.0 ml
PTFE/14B-Gummi
Schraube
1.4 dr.
Schraubverschluss
USP-Typ I
Videos
SDS
missing translation for 'documents'
View accessory products