Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit Einlagen aus geschäumtem Polyvinyl
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Material:
Glas
Polypropylen
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
48 Kartons
72 Kartons
Beschreibung
- Die Auskleidung gewährleistet eine sichere Abdichtung
- Auskleidungsmaterial: Polyethylenschaum
- Polypropylen
- Schraubverschluss
- Weiß
Verwendung dieser Kappen mit Flaschen und Röhrchen aus Glas
Bestellinformation
Jedes Paket enthält 72 Stück
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylenschaum |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -fläschchen |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 72 Kartons |
Halsausführung | 43-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |