Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weiße Polypropylen-Kappen mit Polyvinyl-Einlagen
Click to view available options
Halsausführung:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
48 Kartons
72 Kartons
Beschreibung
ulliDer weiße Polypropylenschraubverschluss bietet eine klare Oberfläche zum Beschreiben des Verschlusses/lili Die Einlage aus Polyvinyl stellt eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere dar/li/ul
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rundflasche |
Produkttyp | Kappe aus Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 48 Kartons |
Halsausführung | 70-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |