Learn More
DWK Life Sciences Weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen für kleine und große Glasflaschen
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
18-400
24-400
Zur Verwendung mit (Geräte):
EPA-Fläschchen aus Glas
Glasflasche oder -fläschchen
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
144/Karton
200/Karton
Beschreibung
- Erhältlich mit verschiedenen Dichtungseinlagen (PTFE/Silikon, Polyethylenschaum, Polyvinyl, Polyethylenschaum mit PTFE-Beschichtung)
- Auswahl zwischen oben offenen oder geschlossenen Ausführungen
Deckel mit PTFE/Silikoneinlage:
- Gewährleisten Hitzeschutz
- Glasfaserverstärkt
- Geeignet für EPA-Proben
- Chemikalienbeständig
- Dicht
- Mit Feuchtigkeitssperre
- Geeignet für milde Säuren, Basen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Lösungen
- Chemikalienbeständig
- Gewährleistet Komprimierbarkeit und Dichtigkeit
- Geeignet für hochreine Chemikalien, starke Säuren und Lösungsmittel
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -fläschchen |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 144 Kartons |
Halsausführung | 18-400 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |