Learn More
Nasco Whirl-Pak™ beschriftbarer, stehender Thio-Probenbeutel
Der Beutel steht vollständig von selbst auf und enthält 10 mg Natriumthiosulfat, um Chlor in Wasserproben zu neutralisieren.
Marke: Nasco B01403WA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Der Beutel steht vollständig von selbst auf und enthält 10 mg Natriumthiosulfat, um Chlor in Wasserproben zu neutralisieren
- Der spezielle Einsatz an der Unterseite des Beutels wird abgeflacht, wenn Wasser in den Beutel gegeben wird. Dadurch kann dieser vollständig von selbst aufstehen.
- Es ist kein Gestell oder eine andere Halterung erforderlich, um den Beutel aufrecht zu halten.
- Vergessen Sie das Waschen und Sterilisieren von Glasflaschen und das Entsorgen teurer Fläschchen.
- Steril und unzerbrechlich
Spezifikation
Stehender Beutel | |
500 ml | |
25 Beutel/Verpackung, 100 Beutel/Karton | |
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 in.) | |
23 cm | |
11,5 cm |
10 oz. | |
0,076 mm | |
3 mil | |
9 in. | |
4,5 in. |