Learn More
3M™ Weiß-blaue Schutzoveralls aus SMS-Verbundmaterial
Artikelnummer. 12912325
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
Extragroß
XXL
3 Extragroß
Packungsgröße:
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12912325 Klein 20 Stück
12922325 M 20 Stück
12932325 L 20 Stück
12942325 Extragroß 20 Stück
11963784 XXL 20 Stück
12962325 3 Extragroß 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12912325 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089639
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung. Die 3M™ Schutzoveralls werden aus einem hochwertigen Verbundmaterial hergestellt.
  • Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung.
  • Strickbündchen bieten einen weichen Handgelenkverschluss für mehr Komfort im Vergleich zu elastischen Verschlüssen.
  • Elastischer Gummibund an Taille und Knöcheln für Komfort und Bewegungsfreiheit.
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste für mehr Komfort und zusätzlichen Schutz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Stulpenform Strick
Flaschenhalstyp Mit Haube
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse Kategorie III
Modell 4535W
Höhe (metrisch) 164 bis 170 cm