Learn More
Hirschmann™ Klasse AS Automatische Büretten, DURAN™, weiße Graduierung
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Klasse AS automatische Büretten mit weißen Graduierungen sind in einer Reihe von Kapazitäten erhältlich, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Marke: Hirschmann™ 3550370
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Gemäß Pellet
- Bernsteinfarbenes Glas
- Hauptringgraduierung
- Mit weißer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel, mit Zwischenhahn
Spezifikation
Braun | |
500 mm | |
0,05 ml | |
Weiß | |
PTFE | |
Automatische Titrierbürette | |
DIN EN ISO 385 |
25 ml | |
Glas | |
2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas | |
lateral | |
±0,03 ml | |
Klasse AS |