Learn More
Fisherbrand™ Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Die weißen Polypropylenschraubverschlüsse bieten eine klare Oberfläche zum Beschreiben des Verschlusses
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.94500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184607
  • 379.00 € / 288 Stück
Verfügbar ab
12-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
  • Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien
  • Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
Spezifikation
Spezifikation
Nr.
Polypropylen
288
Weiß
PTFE/Polyethylenschaum
Weiß
Beschichteter Verschluss
63-400