missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
18-400
20 – 400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Menge:
100
144
288
370
500
1300
2100
Beschreibung
- Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
- Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien
- Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Zellstoff/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produkttyp | Beschichteter Verschluss |
Farbe | Weiß |
Menge | 1300 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Halsausführung | 53-400 |
Closure Included | Nr. |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'