Learn More
Kautex™ 805 70 PP-Spritzverschluss fuer Vierkant- flaschen,enghals,250 bis 1000 ml,weiss
Marke: Kautex™ 2000074185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Schraubverschluss | |
250 bis 1000 Flasche | |
Düse |
25mm | |
Weiß | |
Polypropylen |