Learn More
Kimberly-Clark™ Weiße Wypall L20 Wischtücher
Die wirtschaftlichen 1-lagigen Wischtücher sind stärker als herkömmliche 1-lagige Tücher. Kimberly-Clark™ WYPALL™ L10 EXTRA+ Wischtücher sind für die Reinigung mit streifenfreier Oberfläche konzipiert.
48.70 € - 61.60 €
Spezifikation
Produkttyp | L10 Wischer |
---|---|
Material | AIRFLEX™ Gewebe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AQUARIUS™ Wischtuchspender |
Lage | 1-lagig |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10582303
|
Kimberly-Clark™
7241 |
Weiß | 38,5 x 32,5 cm | 1 Rolle x 1000 Blatt |
61.60 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12610543
|
Kimberly-Clark™
7202 |
Weiß | 38 x 23,5 cm | 1 Rolle x 1000 Blatt |
48.70 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16606985
|
Kimberly-Clark™
7241 |
Weiß | 38,5 x 32,5 cm | 1 Rolle x 1000 Blatt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- 1-lagiges Wischtuch zum Einmalgebrauch
- AIRFLEX™ Gewebetechnologie
- Stärker als herkömmliche 1-lagige Wischtücher
- Reinigt schnell, ohne zu zerfallen
- Ideal für vielseitiges Wischen und Reinigen: Mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen
- Wird als perforierte große Rolle geliefert
- Für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen.
- Kann in Kombination mit einem Dispensiersystem für kontrollierte Anwendung und weniger Abfall verwendet werden
Spezifikation
L10 Wischer | |
Für mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen. | |
1-lagig |
AIRFLEX™ Gewebe | |
AQUARIUS™ Wischtuchspender |